1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49414-1G PC49414-250MG PC49414-5G
APOSPC49414-1GEA 5325 NOK
APOSPC49414-1G APOSPC49414-250MG APOSPC49414-5G
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
1-Cyclopropyl-4-fluoro-2-nitrobenzene
Formel: C₉H₈FNO₂
MW: 181,164 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793570
CAS-nummer: 2366994-53-6