4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49416-1G PC49416-250MG PC49416-5G
APOSPC49416-1GEA 5275 NOK
APOSPC49416-1G APOSPC49416-250MG APOSPC49416-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06802502
CAS-nummer: 893739-89-4