5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49417-1G PC49417-250MG PC49417-5G
APOSPC49417-1GEA 930 NOK
APOSPC49417-1G APOSPC49417-250MG APOSPC49417-5G
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
5-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD24645335
CAS-nummer: 1374298-69-7