2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49418-1G PC49418-250MG PC49418-5G
APOSPC49418-1GEA 6075 NOK
APOSPC49418-1G APOSPC49418-250MG APOSPC49418-5G
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-6-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793571
CAS-nummer: 1701568-95-7