2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49419-1G PC49419-250MG PC49419-5G
APOSPC49419-1GEA 1075 NOK
APOSPC49419-1G APOSPC49419-250MG APOSPC49419-5G
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-3-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD31793572
CAS-nummer: 2366994-64-9