2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49422-1G PC49422-250MG PC49422-5G
APOSPC49422-1GEA 5100 NOK
APOSPC49422-1G APOSPC49422-250MG APOSPC49422-5G
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-4-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD16778828
CAS-nummer: 1250966-57-4