2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49423-1G PC49423-250MG PC49423-5G
APOSPC49423-1GEA 950 NOK
APOSPC49423-1G APOSPC49423-250MG APOSPC49423-5G
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
2-Cyclopropyl-5-fluoroaniline
Formel: C₉H₁₀FN
MW: 151,181 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD30322597
CAS-nummer: 1538364-89-4