5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49428-1G PC49428-250MG PC49428-5G
APOSPC49428-1GEA 2575 NOK
APOSPC49428-1G APOSPC49428-250MG APOSPC49428-5G
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₇F₃O₃S
MW: 288,242 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD12739572
CAS-nummer: 1039859-73-8