4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49429-1G PC49429-250MG
APOSPC49429-1GEA 1550 NOK
APOSPC49429-1G APOSPC49429-250MG
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
4-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]pyrimidin-2-amine
Formel: C₁₁H₈F₃N₃O
MW: 255,196 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03407842
CAS-nummer: 874779-70-1