2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49452-1G PC49452-250MG PC49452-5G
APOSPC49452-1GEA 3500 NOK
APOSPC49452-1G APOSPC49452-250MG APOSPC49452-5G
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Bromo-4,6-difluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrF₂O
MW: 220,999 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18642940
CAS-nummer: 154650-59-6