6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC49461-1G PC49461-250MG PC49461-5G
APOSPC49461-1GEA 5600 NOK
APOSPC49461-1G APOSPC49461-250MG APOSPC49461-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorophenol
Formel: C₆H₂BrClF₂O
MW: 243,433 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32662402
CAS-nummer: 1935997-11-7