4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC49465-1G PC49465-250MG PC49465-5G
APOSPC49465-1GEA 2775 NOK
APOSPC49465-1G APOSPC49465-250MG APOSPC49465-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆F₃NO₄
MW: 249,143 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11036389
CAS-nummer: 199469-91-5