6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC49471-1G PC49471-250MG PC49471-5G
APOSPC49471-1GEA 7075 NOK
APOSPC49471-1G APOSPC49471-250MG APOSPC49471-5G
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid 95%
6-Bromo-4-chloro-2,3-difluorobenzoic acid
Formel: C₇H₂BrClF₂O₂
MW: 271,443 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32662394
CAS-nummer: 2414146-36-2