1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC49472-1G PC49472-250MG
APOSPC49472-1GEA 7500 NOK
APOSPC49472-1G APOSPC49472-250MG
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-4-chloro-2,3-difluoro-phenyl)ethanone
Formel: C₈H₄BrClF₂O
MW: 269,471 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 2416368-69-7