2-Fluoro-5-methoxyaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Amino-4-fluoroanisole, 6-Fluoro-m-anisidine
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 465 NOK
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Formel: C₇H₈FNO
MW: 141,143 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11226283
CAS-nummer: 62257-15-2