5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-3-formylphenylacetylene
PC49599-1G PC49599-250MG
APOSPC49599-1GEA 3050 NOK
APOSPC49599-1G APOSPC49599-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde 97%
5-Ethynyl-2-fluorobenzaldehyde
Formel: C₉H₅FO
MW: 148,134 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24850036
CAS-nummer: 1440535-11-4