2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 3150 NOK
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formel: C₇H₃F₃INO₅S
MW: 397,067 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24850031
CAS-nummer: 1440535-20-5