2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxy-2-hydroxy-5-iodobenzotrifluoride, 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49614-1G PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA 1725 NOK
APOSPC49614-1G APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₃
MW: 332,015 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25541889
CAS-nummer: 1445995-72-1