5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-3-carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride, 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49615-1G PC49615-250MG
APOSPC49615-1GEA 2875 NOK
APOSPC49615-1G APOSPC49615-250MG
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₃
MW: 285,015 g/mol
Smeltepunkt: 185…188 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06203616
CAS-nummer: 251300-31-9