2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)salicylic acid, 3-Carboxy-2-hydroxybenzotrifluoride
PC49616-1G PC49616-5G PC49616-25G
APOSPC49616-1GEA 1375 NOK
APOSPC49616-1G APOSPC49616-5G APOSPC49616-25G
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₅F₃O₃
MW: 206,119 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06203614
CAS-nummer: 251300-32-0