3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 1-Bromo-3-methoxy-5-(trifluoromethyl)benzene, 1-Bromo-3-(trifluoromethyl)-5-methoxybenzene
PC499010-1G PC499010-25G PC499010-5G
APOSPC499010-1GEA 270 NOK
APOSPC499010-1G APOSPC499010-25G APOSPC499010-5G
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
3-Bromo-5-methoxybenzotrifluoride
Formel: C₈H₆BrF₃O
MW: 255,032 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09999639
CAS-nummer: 627527-23-5