8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC499015-1G PC499015-250MG
APOSPC499015-1GEA 3775 NOK
APOSPC499015-1G APOSPC499015-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline 95%
8-Bromo-4-chloro-5-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD15527289
CAS-nummer: 1065093-11-9