2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Fluoro-3-hydroxyanisole
PC500160-5G PC500160-100G PC500160-25G
APOSPC500160-5GEA 1625 NOK
APOSPC500160-5G APOSPC500160-100G APOSPC500160-25G
2-Fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,128 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11110186
CAS-nummer: 447462-87-5
FN: 1759
ADR: 8,III