4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-hydroxyanisole
PC500164-1G PC500164-5G PC500164-25G
APOSPC500164-1GEA 290 NOK
APOSPC500164-1G APOSPC500164-5G APOSPC500164-25G
4-Fluoro-3-methoxyphenol 96%
4-Fluoro-3-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
MW: 142,128 g/mol
Kokepunkt: 125 °C (0,75 mm Hg)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10698649
CAS-nummer: 117902-15-5