2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-6-carboxy-2-fluoroaniline, 2-amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid, 4-Bromo-3-fluoroanthranilic acid
PC500189-5G PC500189-1G PC500189-250MG
APOSPC500189-5GEA 5150 NOK
APOSPC500189-5G APOSPC500189-1G APOSPC500189-250MG
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid 95%
2-Amino-4-bromo-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,023 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27664889
CAS-nummer: 1416013-62-1