6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500193-1G PC500193-250MG
APOSPC500193-1GEA 3700 NOK
APOSPC500193-1G APOSPC500193-250MG
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
6-Bromo-7-fluorobenzo[b]furan-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₄BrFO₃
MW: 259,029 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD27664866
CAS-nummer: 1823358-68-4