2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500308-1G PC500308-250MG
APOSPC500308-1GEA 6000 NOK
APOSPC500308-1G APOSPC500308-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole 95%
2-Fluoro-4-methyl-5-nitroanisole
Formel: C₈H₈FNO₃
MW: 185,152 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD24368898
CAS-nummer: 3108-02-9