5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500443-1G PC500443-250MG
APOSPC500443-1GEA 7600 NOK
APOSPC500443-1G APOSPC500443-250MG
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 95%
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formel: C₈H₈BrFO₂
MW: 235,05 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11847142
CAS-nummer: 1260903-35-2