4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G PC500463-250MG PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA 8725 NOK
APOSPC500463-1G APOSPC500463-250MG APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11179690
CAS-nummer: 361456-46-4
FN: 3261
ADR: 8,III