4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-2-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzyl bromide
PC500465-1G PC500465-250MG PC500465-5G PC500465-10G PC500465-25G
APOSPC500465-1GEA 5575 NOK
APOSPC500465-1G APOSPC500465-250MG APOSPC500465-5G APOSPC500465-10G APOSPC500465-25G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06208847
CAS-nummer: 477199-77-2
FN: 3261
ADR: 8,III