3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-2-fluoro-m-toluic acid
PC500470-1G PC500470-250MG PC500470-5G
APOSPC500470-1GEA 4700 NOK
APOSPC500470-1G APOSPC500470-250MG APOSPC500470-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18378583
CAS-nummer: 680610-75-7
FN: 3261
ADR: 8,III