3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromo-5-fluoro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzyl bromide
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 3950 NOK
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18378634
CAS-nummer: 1379351-68-4
FN: 3261
ADR: 8,III