5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: 3-Carboxy-4-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-toluic acid
PC500479-1G PC500479-250MG PC500479-5G
APOSPC500479-1GEA 4050 NOK
APOSPC500479-1G APOSPC500479-250MG APOSPC500479-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzoic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06208849
CAS-nummer: 773100-76-8
FN: 3261
ADR: 8,III