2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC500482-1G PC500482-250MG PC500482-5G
APOSPC500482-1GEA 805 NOK
APOSPC500482-1G APOSPC500482-250MG APOSPC500482-5G
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
2-(Difluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₆F₂O
MW: 168,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17281928
CAS-nummer: 1342158-87-5
FN: 2810
ADR: 6.1,III