6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500521-100MG PC500521-250MG
APOSPC500521-100MGEA 1600 NOK
APOSPC500521-100MG APOSPC500521-250MG
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
6-Bromo-3-iodo-2-fluoronitrobenzene
Formel: C₆H₂BrFINO₂
MW: 345,892 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28096556
CAS-nummer: 1805552-21-9