2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC500534-1G PC500534-250MG PC500534-5G
APOSPC500534-1GEA 2250 NOK
APOSPC500534-1G APOSPC500534-250MG APOSPC500534-5G
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde 95%
2-(Bromomethyl)-3-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18205512
CAS-nummer: 1379312-99-8
FN: 3261
ADR: 8,III