2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-formylbenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-o-tolualdehyde
PC500542-1G PC500542-250MG PC500542-5G
APOSPC500542-1GEA 3300 NOK
APOSPC500542-1G APOSPC500542-250MG APOSPC500542-5G
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
2-(Bromomethyl)-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,035 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18205513
CAS-nummer: 1379346-12-9