2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500576-1G PC500576-250MG
APOSPC500576-1GEA 10625 NOK
APOSPC500576-1G APOSPC500576-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₄O₄
MW: 252,119 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD06208646
CAS-nummer: 180091-38-7