2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500581-1G PC500581-250MG
APOSPC500581-1GEA 7075 NOK
APOSPC500581-1G APOSPC500581-250MG
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
2,2,3,3-Tetrafluoro-1,4-benzodioxane-6-carboxaldehyde
Formel: C₉H₄F₄O₃
MW: 236,12 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08275302
CAS-nummer: 159276-63-8