4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Carboxy-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide, 2-(Bromomethyl)-5-carboxybenzotrifluoride
PC500593-1G PC500593-250MG PC500593-5G
APOSPC500593-1GEA 3400 NOK
APOSPC500593-1G APOSPC500593-250MG APOSPC500593-5G
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, tech
4-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283,042 g/mol
Smeltepunkt: 140…145 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22492213
CAS-nummer: 859213-39-1