Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500602-1G PC500602-5G
APOSPC500602-1GEA 1275 NOK
APOSPC500602-1G APOSPC500602-5G
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl 4-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formel: C₈H₅BrF₂O₂
MW: 251,025 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27578309
CAS-nummer: 1807244-07-0