3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Bromo-6-nitro-α,α,α,3-tetrafluoro-o-cresol, 4-Bromo-3-fluoro-6-nitro-2-(trifluoromethyl)phenol
PC50066-1G PC50066-250MG
APOSPC50066-1GEA 4575 NOK
APOSPC50066-1G APOSPC50066-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Bromo-2-fluoro-6-hydroxy-5-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₂BrF₄NO₃
MW: 303,993 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25541892
CAS-nummer: 1445995-81-2