2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Bromo-6-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 3-Bromo-6-nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
PC50067-1G PC50067-250MG
APOSPC50067-1GEA 6425 NOK
APOSPC50067-1G APOSPC50067-250MG
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride 96%
2-Amino-6-bromo-3-nitrobenzotrifluoride
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₂
MW: 285,018 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD25541893
CAS-nummer: 1445995-76-5