4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500677-1G PC500677-250MG PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA 715 NOK
APOSPC500677-1G APOSPC500677-250MG APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₃IO
MW: 302,032 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18398177
CAS-nummer: 959632-19-0