4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromo-2,3-difluorophenyl)methanol
PC500691-1G PC500691-250MG
APOSPC500691-1GEA 4300 NOK
APOSPC500691-1G APOSPC500691-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
4-Bromo-2,3-difluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22493515
CAS-nummer: 162744-55-0