3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC500736-1G PC500736-5G
APOSPC500736-1GEA 3225 NOK
APOSPC500736-1G APOSPC500736-5G
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232,843 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28122904
CAS-nummer: 680610-75-7