4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-2-fluorophenylboronic acid
PC500756-1G PC500756-5G
APOSPC500756-1GEA 3225 NOK
APOSPC500756-1G APOSPC500756-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₇H₇BBrFO₂
MW: 232,843 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD22573054
CAS-nummer: 1331945-16-4