6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-(Trifluoromethyl)picolinaldehyde, 6-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxaldehyde
PC50079-5G PC50079-100MG
APOSPC50079-5GEA 10050 NOK
APOSPC50079-5G APOSPC50079-100MG
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde 99%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-2-carboxaldehyde
Formel: C₇H₄F₃NO
MW: 175,108 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD10696233
CAS-nummer: 131747-65-4