3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
PC501050-1G PC501050-250MG
APOSPC501050-1GEA 8975 NOK
APOSPC501050-1G APOSPC501050-250MG
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine 95%
3-Chloro-4-fluorobenzene -1,2-diamine
Formel: C₆H₆ClFN₂
MW: 160,577 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18804697
CAS-nummer: 132915-81-2