2-Bromo-3,6-difluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC50109-1G PC50109-5G
APOSPC50109-1GEA 2900 NOK
APOSPC50109-1G APOSPC50109-5G
2-Bromo-3,6-difluorophenol
2-Bromo-3,6-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD13176518
CAS-nummer: 1208077-18-2